MAB2575
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, BMC5
Sinônimo(s):
VLA-5
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone BMC5, ascites fluid, clone BMC5, Chemicon®
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BMC5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA5(3678)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Note that where cell adhesion to fibronectin involving other fibronectin receptors, such as VLA-4 (alpha4beta1) integrin, is involved, inhibition of cell adhesion by BMC5 alone may not be complete.
Immunoprecipitation from lysate of 10E6 cell equivalent: 2 μL
Flow cytometry: 10μL/mL
Immunohistochemistry on acetone-fixed frozen sections only; formalin fixation is not recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1