MAB1976H
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Phycoerythrin conjugated
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LM609, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, pig, rabbit, bovine, avian, chicken, canine, human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
580 nm
Especificidade
ABSORPTION MAXIMA: 90 nm, 545 nm and 565 nm
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Human myeloma cell lines M21 and MoalphaV (Chen, 1995).
NEGATIVE CONTROL: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin alphaV; Chen, 1995).
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2