CBL1346Z-I
Anti-mouse Integrin alphaV Antibody, clone RMV-7 (Preservative free)
clone RMV-7, from rat
Sinônimo(s):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, 1.Integrin alpha-V heavy chain2.Integrin alpha-V light chain, Integrin alphaV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RMV-7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgav(16410)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in LAK cell lysate. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Blocking Assay: Adhesion and LAK cell cytotoxicity was shown using a representative lot (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg of this antibody detected Integrin alphaV in murine 3T3-L1 cells .
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Murine 3T3-L1 cells
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2