MAB1935
Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11
clone 868A11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
868A11, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry, formalin fixed, 10-25 μg/ml
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2