SAB4200845
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, IST-3
Sinônimo(s):
Mouse Anti-FN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin antibody, Mouse monoclonal, clone IST-3, purified from hybridoma cell culture
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
clone
IST-3
Formulário
liquid
reatividade de espécies
sheep, chicken, human, bovine, goat, dog, rabbit
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)