MAB19101
Anti-Tenascin Antibody, clone DB7
clone DB7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Tenascin-C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DB7, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit, guinea pig
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNC(3371)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (formalin-fixed and paraffin-embedded sections): 1:200-1:400.
Requires pepsin digestion (0.1-.4% pepsin in .1% HCL pH 1.0, 30-50 minutes at 37C; neutralize sections with 2 quick rinses in 1X PBS pH 7.4 prior to blocking and antibody staining. Enhanced ABC or amplified detection systems recommended for best signals. See Soini, Y 1993 J Clin Patholo for protocol for decalified bone.
Immunoblotting: 1:1000; SDS sample buffer lysis of whole human fibroblasts; 6.5% PAGE reduced gels. Two distinct bands, 250,000 & 190,000 {Soini, Y Am. J. Clin. Path. 1993)
Final dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2