MAB1905
Anti-Laminin α1/β 1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
Laminin A Chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AL-4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lama1(16772)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry. Reactive on tissue frozen in OCT at -70°C. Sections may be treated with hyaluronidase. Shows reactivity to paraffin embedded EHS tumor.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2