MAB1759
Anti-CD59 Antibody, clone 2/24
clone 2/24, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Protectin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2/24, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD59(966)
Categorias relacionadas
Descrição geral
p I = 6.1
Especificidade
Cell reactivity (Fletcher et al., 1990a,b; Hadam, 1989):
The antibody reacts with all leucocytes, platelets, fibroblasts, erythrocytes and most cell lines. It is negative on U937 and Daudi cell lines. It is reduced on affected cells from patients with PNH with a distribution reflecting the clonal nature of the disease.
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:25
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of the appropriate dilution per 1x10E6 cells in 100 μl buffer.
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2