Documentos Principais
SAB4700214
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD59 antibody produced in mouse
clone MEM-43/5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Protectin
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.194,00
R$ 2.194,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.194,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.194,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-43/5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD59(966)
Descrição geral
The antibody MEM-43/5 reacts with well defined epitope (around L33) on CD59 (Protectin), a 18-20 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed on all hematopoietic cells; it is widely present on cells in all tissues.
Imunogênio
Thymocytes and T lymphocytes
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)