MAB1687
Anti-Vimentin Antibody, clone 43BE8
ascites fluid, clone 43BE8, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
43BE8, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:100-1:200 cells in vitro (IFA) fixed in ice cold absolute methanol or acetone.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1