MAB1628
Anti-Myosin Antibody, slow muscle, clone NOQ7.5.4D
clone NOQ7.5.4D, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-CMD1S, Anti-CMH1, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NOQ7.5.4D, monoclonal
reatividade de espécies
rat, feline, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH7B(57644)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting
RIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2