MAB1620-AF488
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 488
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, CK-5, Cytokeratin-5, K5, Keratin-5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D5/16B4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT5(3852)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2