MAB1527
Anti-Peripherin Antibody, clone 8G2
culture supernatant, clone 8G2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G2, monoclonal
reatividade de espécies
pig, rat, bovine, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRPH2(5961)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemisty: light PFA fixation is necessary as 8G2 is sensitive to heavy formalin fixation. Antigen recovery is enhanced with 0.1% triton in the block only. 1:25-1:200
Immunoblotting: The antibody is clean and specific for the expected 57kDa band on Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Sensory & PNS
Neuronal & Glial Markers
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat sensory neurons, rat spinal cord homogenate and peripheral nerve homogenate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3