MAB1406
Anti-Thy-1.1 Antibody, clone OX-7
clone OX-7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD90.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OX-7, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... THY1(7070)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen sections.
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Thymocytes, T-lymphocytes
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2