MAB1222
Anti-Tryptase Antibody, Mast Cell, clone G3
clone G3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Mast cell tryptase antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
G3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected tryptase in 10 µg of human fetal skin lysate.
Descrição-alvo
forma física
(see product datasheet for specific buffer formulation)
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mast cells, basophils
Human fetal skin lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1