Documentos Principais
MAB10227
Sigma-Aldrich
Anti-Dengue Virus-1 Antibody | MAB10227
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Dengue (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF) are caused by one of four closely related, but antigenically distinct, virus serotypes (DEN-1, DEN-2, DEN-3, and DEN-4), of the genus Flavivirus. each serotype is sufficiently different that there is no cross-protection and epidemics caused by multiple serotypes (hyperendemicity) can occur.
Especificidade
The antibody is Dengue virus type 1 specific
Imunogênio
Dengue virus type 1 antigens from infected mouse brains
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Dengue virus 1 in Buenos Aires from 1999 to 2010: towards local spread.
Tittarelli, E; Mistchenko, AS; Barrero, PR
Testing null
Long-term memory cellular immune response to dengue virus after a natural primary infection
Sierra, Beatriz, et al
International Journal of Infectious Diseases : IJID : Official Publication of the International Society for Infectious Diseases, 6, 125-128 (2002)
Improved detection of dengue-1 virus from IgM-positive serum samples using C6/36 cell cultures in association with RT-PCR
Oliveira De Paula, Sergio, et al
Intervirology, 46, 227-231 (2003)