Documentos
LX0260
Supelco
Ligroine
Practical
Sinônimo(s):
Ligroin, Petroleum Ether, Petroleum Benzin, Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
232-453-7
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
forma
liquid
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
pb
60-80 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -7 °C
densidade
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
0.67-0.69  g/mL at 25 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Practical
Nota de análise
Boiling range60-90°CColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.67-0.69g/mLFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5