grau
for protein analysis
Nível de qualidade
descrição
ED<sub>80</sub> = 10 ± 1 µU/ml ED<sub>50</sub> = 36 ± 2 µU/ml ED<sub>20</sub> = 136 ± 5 µU/ml
analytes available: Insulin
2.5-250 μg/mL (standard curve range)
reatividade de espécies
human
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão UniProt
método de detecção
radioactive
Descrição geral
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract