Merck
Todas as fotos(10)
Documentos Principais
IX70XXPKIT
Milli-Q
Kit de purificação de água Milli-Q® IX 7010/15
greener alternative
For Milli-Q® IX 7010/15 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX70XXPKT1.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Esse kit de purificação de água inclui:
  • Dois cartuchos de pré-tratamento IPAK Gard® compostos por um filtro plissado para a remoção de partículas, minerais e coloides e um bloco de carbono para a remoção do cloro livre. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) e melhora o desempenho do sistema.
  • O filtro de ventilação do tanque protege a água pura (Tipo 2) armazenada de contaminantes transportados pelo ar. Ele contém carvão ativado, cal sodada e um filtro de membrana para evitar que o ar impuro entre no tanque.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação DfS.
Aplicação
  • Para uso com os sistemas de água pura Milli-Q® IX 7010/15
  • Os cartuchos de pré-tratamento IPAK Gard® protegem as membranas de OR para garantir o desempenho do sistema ao longo dos anos
  • O filtro de ventilação do tanque protege a água pura armazenada de contaminantes transportados pelo ar
Características e benefícios
  • As etiquetas e-Sure permitem a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total
  • Fornecido com uma tampa de drenagem por cartucho, para remover o excesso de água e reduzir o peso dos cartuchos esgotados no momento do descarte
  • 63% dos fornecedores de peças para o cartucho IPAK Gard® são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.