IM27L
Anti-Cathepsin B (Ab-1) Mouse mAb (CA10)
lyophilized, clone CA10, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CA10, monoclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
porcine, human, bovine
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Ctsb(13030)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (1 µg/ml)
Immunofluorescence (see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Hep G2 cells
Outras notas
Barret, A.J. 1987. Trends Biochem. Sci.12, 193.
Chan, S.J., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 7721.
Barrett, A.J. and Kirschke, H. 1981. Meth. Enzymol.80, 535.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1