Documentos
HX0627
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace
Sinônimo(s):
Hydrogen Fluoride, Fluoric Acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pb
106 °C/1013 hPa
pf
-35 °C
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
chave InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniTrace
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2