HTS125M
ChemiScreen Membrane Preparation
Recombinant Human SST4 SOMATOSTATIN RECEPTOR
Human sst4 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Sinônimo(s):
ChemiScreen Receptor Kit, Human SST4 Membrane Prep, SST4 Somatostatin Receptor Prep
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Chem-1 cells
fabricante/nome comercial
ChemiScreen
Chemicon®
técnica(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Bmax: 28.2 pmol/mg
Kd: 1.78 nM
Especificações
Membranes are mixed with radioactive ligand and unlabeled competitor (see Figures 1 and 2 for concentrations tested) in binding buffer in a nonbinding 96-well plate, and incubated for 1-2 h. Prior to filtration, a GF/C 96-well filter plate is coated with 0.33% polyethyleneimine for 30 min, then washed with 50 mM HEPES, pH 7.4, 0.5% BSA. Binding reaction is transferred to the filter plate, and washed 3 times (1 mL per well per wash) with Wash Buffer. The plate is dried and counted.
Binding buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0.2% BSA, filtered and stored at 4°C Radioligand: [125I]-Somatostatin 14 (Perkin Elmer # NEX389)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7.4, 500 mM NaCl , 0.1% BSA, filtered and stored at 4°C.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2