Documentos Principais
HG00C134
Millipore
Peptone Water Buffered
pH 7.0±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
composição
di-Sodium Hydrogen Phosphate, 3.5 g/L
Peptone, 10.0 g/L
Potassium Dihydrogen Phosphate, 1.5 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
embalagem
pkg of 5 kg (HG00C134.5)
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C134.500)
pH
7.0±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
A liquid medium for the preliminary, non-selective enrichment of bacteria, particularly of pathogenic Enterobacteriaceae, from meat, milk and other foods.
Nota de preparo
Suspend 20g in 1 litre demineralised water. Dispense into final containers and autoclave at 121°C for 15 minutes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3