Documentos Principais
HG000C23
Millipore
Violet Red Bile Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
composição
Agar, 12.0 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Crystal Violet, 0.002 g/L
Lactose, 10.0 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 7.0 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C23.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
A selective medium for the detection and enumeration of coliform bacteria, including Escherichia coli in water, milk, ice-cream, meat and other food products.
Nota de preparo
Suspend 39g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Cool to 45 - 50°C, mix well and pour plates.
Do not Autoclave or Overheat
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3