Documentos Principais
HCWG047S6
Millipore
Filtro de membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of wastewater
Sinônimo(s):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.7µm 47mm white gridded
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
S-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.7 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
S-Pak Filters are made from Mixed cellulose Esters (MCE) with 0.7 μm pore size, white, gridded, 47mm diameter. These sterile, ready to use, individually packed filters are easy to use and more appropriate for testing coliform bacteria in samples.
Aplicação
Membrane Filtration method for Microbial Analysis of bottled water, beer, wine, cider, sports drink and soft drinks.
Embalagem
Individually sealed, with blue separator paper, sterile
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing