HATF29325
Immobilon-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 µm, 293 mm, disc
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) (surfactant-free)
plain white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
180 μm
índice de refração
n/D 1.51
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
método de detecção
colorimetric
fluorometric
radioactive
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3