H0M1MUSAC
Millidisk Cartridge Housing In-line 10stk
Small-volume applications
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel
silicone seal
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Millidisk®
disponibilidade
available only in North America
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Altura
13.2 cm (5.2 in.)
Comprimento
13.2 cm (5.2 in.)
L entrada para a saída
13.2 cm (5.2 in.)
peso
2.3 kg (5.0 lb)
conector
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
código do cartucho
Code M (2-118; O-rings)
compatibilidade
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter