GF021
Stem Cell Factor Protein, Recombinant human
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Sinônimo(s):
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
atividade específica
≥5 x 10e5 U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF; 1EU/μg)
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... KITLG(4254)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Conteúdo relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.