Documentos Principais
GEPP047
Millipore
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
diâmetro do filtro
47 mm
Matriz
Millipore Express® SHF
tamanho de poro
0.2 μm nominal pore size
Informações legais
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany