Key Documents
FX0284
Supelco
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh, Magnesium Silicate Powder
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
215-681-1
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
tamanho de partícula
150-250 μm
60-100 mesh (>= 80%)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Nota de análise
ColorWhiteDescriptionTo pass testFormPowderMesh size (60-100)80% min
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company