FCABS254F
Milli-Mark® Anti-EGFR-FITC Antibody
Milli-Mark®, from rabbit
Sinônimo(s):
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2