MABE302
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Antibody, clone K121
clone K121, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K121, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory was immunoprecipitated in IP (Moketi, S., et al. (2002). Mol Cell. 10(3):599-609.).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 2,2,7-trimethylguanosine in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
forma física
Nota de análise
NIH/3T3, HeLa, and A431 cells
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1