Documentos
EZSSGASK1
Millipore
Junta de silicone para bomba EZ-Stream®
To replace original gasket
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Características
repair kit
embalagem
pkg of 1 numbers
fabricante/nome comercial
EZ-Stream®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Stream®
Descrição geral
A junta de silicone é para substituição da junta original que garante a vedação entre a estrutura e a placa inferior da bomba de vácuo EZ-Stream®, impedindo que líquido entre na bomba. A bomba de vácuo EZ-Stream® é uma bomba de transferência de líquidos com um design compacto que a torna ideal para uso tanto na bancada quanto na capela de fluxo laminar
Aplicação
A junta de silicone garante vedação entre a estrutura e a placa inferior da bomba de vácuo EZ-Stream®, utilizada na análise microbiológica de cerveja, laticínios, água engarrafada, análise de produtos farmacêuticos, bebidas não alcoólicas, cidra, bebidas esportivas & vinho.
Informações legais
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany