Documentos
XX6700P05
Millipore
Frasco de pressão de dispensação, 5 l
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Pressure filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Nível de qualidade
Parâmetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
254 mm
~10 in.
conector
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os frascos de pressão de dispensação retêm o líquido para filtração através dos suportes de filtro operados por pressão Millipore, se conectados a uma fonte de pressão externa. Os frascos portáteis estão disponíveis em capacidades de 5, 10 e 20 litros e 1 galão. Os frascos atendem aos requisitos do código ASME-UM.
- Os fechamentos são protegidos por uma alça com fecho embutido.
- Os frascos são autoclaváveis, quando ventilados.
- Válvula de descompressão de acordo com o código de acessórios, medidor de pressão e conectores de mangueira disponíveis.
- O fechamento do acessórios adapta os frascos para uso a vácuo.
Frascos de pressão
XX6700P01 Frasco de pressão de dispensação, 1 gal
XX6700P05 Frasco de pressão de dispensação, 5 l
XX6700P10 Frasco de pressão de dispensação, 10 l
XX6700P20 Frasco de pressão de dispensação, 20 l
Peças sobressalentes
6976 Tampa do frasco, fecho embutido
6977 Tubo de imersão de saída, frasco de 5 l
6978 Tubo de imersão de saída, frasco de 10 l
6979 Tubo de imersão de saída, frasco de 20 l
XX6700059 Vedação com anel do tipo “O-ring”, fluoroelastômero A
XX6700104 Cotovelo, 1/4 de pol. NPTF para M
YY1301009 Plugue de 1/4 pol. NPT, de aço inoxidável
Acessórios
TP0001326 Rolo de fita de PTFE de 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Bico de liberação rápida e Acoplamento, 1/4 pol. NPTM
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm
XX6700035 Tubo para uso sob pressão, D.I. 1/2 pol.
XX67000PK Kit de acessórios de frasco de pressão
XX6700125 Bocal sextavado de 1/4 pol. NPTM de 51 mm, aço inoxidável
XX6700L11, Adaptador, M, 1/4 pol. NPT para D.I. 1/4-1/2 pol.
XX6700L15 Medidor de pressão, 1/4 pol. ASME
XX6700L24 Válvula de ventilação/descompressão, 7 bar, ASME
XX6700L555 Aparelho de teste de ponto de bolha
YY1301015 Medidor de pressão, 0–7 bar
Y2029348 Válvula esférica, 1/4 pol. NPTF, aço inoxidável
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.