bioburden testing food and beverages industrial qc pharmaceutical water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Stream®
Descrição geral
As conexões para mangueira destinam-se à troca das peças originais se estiverem quebradas ou em caso de vazamento na bomba de vácuo EZ-Stream® e garantem a conexão adequada da mangueira. A bomba de vácuo EZ-Stream® é uma bomba de transferência de líquidos com um design compacto que a torna ideal para uso tanto na bancada quanto na capela de fluxo laminar. Duas conexões para mangueira e dois anéis de vedação do tipo O-ring estão incluídos para substituir as peças conectadas às mangueiras de entrada e de saída.
Aplicação
As conexões para mangueira asseguram uma conexão adequada da mangueira da bomba EZ-Stream® que é usada para a análise microbiológica de cerveja, laticínios, água engarrafada, produtos farmacêuticos, refrigerante, cidra, isotônicos e vinho.
Componentes
2 conexões para mangueira
2 anéis de vedação do tipo O-ring
Informações legais
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany