Documentos Principais
EZFREAD01
Millipore
EZ-Fluo Reader
Sinônimo(s):
Detection instrument
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Nível de qualidade
descrição
For rapid detection of microbial contamination
fabricante/nome comercial
EZ-Fluo
Parâmetros
at 15 - 40 °C
4.4 kg
A × L × C
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
compatibilidade
EZ-Fluo Rapid Microbial Detection System
Descrição geral
The EZ-Fluo reader is part of the EZ-Fluo Rapid detection system. It is a fluorescent-based technology designed for fast and quantitative detection of microorganisms over a broad range of filterable samples. Fluorescent micro-colonies can be counted directly through the viewing window of the reader.
Aplicação
The EZ-Fluo reader is a Rapid & non-destructive system for microbial detection in filterable samples.
Informações legais
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany