Documentos
EZCURVCHA
Millipore
Fonte de alimentação para a curva do dispensador EZ-Pak®
External power supply/ charger for battery powered EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
saída
65 W
entrada
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A fonte de alimentação externa é um acessório adicional da curva do dispensador EZ-Pak®. A curva do dispensador EZ-Pak® revoluciona o manuseio de filtros para testes de métodos de filtração por membrana combinando os benefícios da dispensação de membrana estéril de alta velocidade, operação sem toque e transferência de membrana com uma mão. O carregador ajuda a ligar a bateria e o dispensador pode funcionar com ou sem ligação a uma tomada elétrica. Uma bateria de íons de lítio totalmente carregada pode ajudar na distribuição de até 10.000 membranas. Após 10 minutos de tempo ocioso, um modo de espera é ativado para economizar energia.
Aplicação
A fonte de alimentação externa é um acessório adicional da curva do dispensador EZ-Pak® usado na análise microbiológica geral de cerveja, água engarrafada, análise de produtos farmacêuticos, análise ambiental, testes de bioburden e monitoramento de água.
Informações legais
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany