EZCL-31K
Canine Leptin ELISA Kit
measures Leptin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
Canine Leptin Kit, Leptin ELISA
About This Item
Produtos recomendados
product name
Canine Leptin ELISA,
reatividade de espécies
canine
Nível de qualidade
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
aplicação(ões)
research use
assay range
inter-assay cv: 6-7%
intra-assay cv: 2-6%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
accuracy: 100-106%
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
This Is a 4-hour room temperature assay using 20 μL sample size
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders