Documentos Principais
D179809
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpiperazine
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 542,00
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 542,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
79881
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
p.e.
162 °C (lit.)
pf
108-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Remainder water
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)