Documentos Principais
DX0030
Supelco
Decane
Sinônimo(s):
Decane, extraction
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
204-686-4
Ensaio:
≥98% (GC)
p.e.:
174 °C/1013 mbar
pressão de vapor:
1 hPa ( 16 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 16 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
cor
APHA: ≤10
p.e.
174 °C/1013 mbar
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 51 °C
densidade
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.0 °C - closed cup