Documentos Principais
DVHP65205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Durapore PVDF
PVDF
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code DVHP
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
Parâmetros
69 mL/min-cm2 water flow rate
técnica(s)
gas filtration: suitable
área de filtração
20 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
espessura
115 μm
tamanho de poro
0.45 μm
ponto de bolha
6.2 psi, methanol
Descrição geral
DVHP is 0.65 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.65μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.