Documentos
CX2335
Supelco
Cyclohexanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Cyclohexanone, Pimelic Ketone
About This Item
Fórmula linear:
-CH2(CH2)4C(=O)-
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-631-1
pressão de vapor
4.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
prazo de validade
36 mo. (from receipt date)
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
155 °C/1013 hPa
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
solubilidade
90 g/L
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
chave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Expiration date: Exp 36 months from receipt date
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA) at time of manufacture: 10 max
Evaporation residue: 0.05% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup