Documentos Principais
CX2290
Supelco
Ciclo-hexano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Hexahydrobenzene, Cyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-806-2
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
80.7 °C (lit.)
pressão de vapor:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -18 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Water (H2O): 0.02% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup