Documentos
CX1060
Supelco
Clorofórmio
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-663-8
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% chloroform + ethanol basis
forma
liquid
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
8.7 g/L
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Stabilized with Ethanol.
Nota de análise
Acid and phosgeneTo pass testAldehyde and ketoneTo pass testAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minChloride and free chlorineTo pass testColor (APHA)10 maxDescriptionTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsNonvolatile residue0.002% maxSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C1.469-1.480
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Clorofórmio anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
288306
Clorofórmio
Clorofórmio for analysis (for determinations with dithizone)
Supelco
1.02442
Clorofórmio
Clorofórmio anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Sigma-Aldrich
372978
Clorofórmio
Clorofórmio contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
319988
Clorofórmio
Clorofórmio ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
C7559
Clorofórmio
Clorofórmio biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
496189
Clorofórmio