Documentos
CX0396
Supelco
Carbon Disulfide
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Sinônimo(s):
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
Número do índice EC:
200-843-6
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
398 hPa ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.03% Water (H2O)
≤30 ppm Benzene (C6H6)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pb
46.5 °C/1013 hPa
pf
-111.6 °C
temperatura de transição
flash point -30 °C
solubilidade
2.1 g/L
densidade
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
Absorção UV
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
CX0396-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)30ppm maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.005AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup