Key Documents
CVDI74TPS
Millipore
Cartucho Durapore® CBR 0,2 µm
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
40 in.
Largura
2.7 in.
área de filtração
2.76 m2
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
código do cartucho
Code 7
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany