Documentos Principais
CN1H72001
Millipore
*PP PLEAT CART 10UM 20" C-7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
tamanho de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge