Documentos Principais
CN0603001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 30" C-0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
tamanho de poro
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
código do cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge