Documentos Principais
Z562726
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 300 MHz
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 293,00
R$ 293,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 293,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
R$ 293,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-1226-8
Parâmetros
300 MHz frequency
Comprimento
8 in.
curvatura
13 μm
concentricidade
51 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.43 mm , N51A glass
Descrição geral
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
caps included.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)