Merck
CHGE72TS3
Millipore
Cartucho Millipore Express® SHC
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7, silicone seal
Sinônimo(s):
Millipore Express SHC Cartridge Filter 20 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤56.4  mL/min air diffusion at 2.8  bar (40  psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
20 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
0.96 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os filtros Millipore Express® SHC possuem um pré-filtro de membrana de polietersulfona integrado que protege a membrana de 0,2 μm contra entupimento prematuro e amplia a capacidade de filtração, para que você obtenha desempenho de grau de esterilização com rendimento superior. O filtro de cartucho CHGE72TS3 apresenta um tamanho de poro de 0,5/0,2 μm, uma área de filtração de 0,98 m2 e uma configuração de cartucho Código 7.
Os filtros Millipore Express® SHC fornecem uma solução única para uma variedade de fluidos de processo, minimizando os esforços de validação e simplificando o inventário de filtros e requisitos de estocagem. Com os filtros Millipore Express® SHC, você aumenta a produtividade, reduz o tempo de ciclo e reduz custos.
Aplicação
  • Aditivos de meio
  • Proteção da coluna
  • Fluxos de proteínas concentradas
  • Colheita de células (pós-clarificação)
  • Ajustadores cáusticos/de pH
  • Tampões
  • Solução CIP
Características e benefícios
  • Membranas PES hidrofílicas de alta capacidade e alto fluxo
  • Desempenho de grau de esterilização validado
  • Teste fácil de umedecimento e integridade
  • Rendimento superior em fluxos com alto teor de incrustações, incluindo meios e soluções contendo proteínas
  • Maior capacidade para melhorar a eficiência e economia do processo
  • Ampla compatibilidade química em uma ampla faixa de pH (1-14) — compatível com cáusticos
Embalagem
Bolsa dupla fácil de abrir
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento dos filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
  • Declaração de armazenamento: Consulte os filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Millipore Express que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 21 CFR 210.3 (b) (6).
Método de esterilização
25 direto ou 22 ciclos SIP diretos e 3 reversos de 30 min a 135 °C e 0,35 bar (5), ou 3 ciclos SIP direto de 30 min a 135 °C e 1 bar (15 psid); 25 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥4 l de água
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
TOC/Condutividade
Após a esterilização e uma descarga controlada de água de 40 l, as amostras exibiram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP <64> a 25 °C.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany